Få mere at vide
Oxindole, 97+%
Artikelnummer. 11483038
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483038 100 g 100g
11463038 5 g 5g
11473038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18764.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59-48-3 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Oxindol betragtes som indolanalog, som viser farmakologisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Oxindol betragtes som indolanalog, som viser farmakologisk aktivitet
.
Opløselighed
Opløselig i methanol, ethanol, dimethylsulfoxid og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59-48-3
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00005711
InChI nøgle JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxindole, indolin-2-one, 2-oxindole, 2-indolinone, 1,3-dihydro-2h-indol-2-one, oxindol, 2-oxoindoline, 2-oxindoline, indol-2 3h-one, 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro
PubChem CID 321710
ChEBI CHEBI:31697
IUPAC navn 1,3-dihydroindol-2-on
SMIL C1C2=CC=CC=C2NC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Oxindole
Smeltepunkt 124°C to 128°C
Kogepunkt 194°C to 196°C (17 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 114692
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,ethanol,dimethyl sulfoxide and ether. Insoluble in water.
Formel vægt 133.15
Procent renhed ≥97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Oxindole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dihydroindol-2-one