Få mere at vide
Oxindole, 97%, pure
Artikelnummer. 10590774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10590774 5 g Glasflaske 5g
10275080 25 g Glasflaske 25g
10502531 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10590774 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129670050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59-48-3 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-48-3
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00005711
InChI nøgle JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxindole, indolin-2-one, 2-oxindole, 2-indolinone, 1,3-dihydro-2h-indol-2-one, oxindol, 2-oxoindoline, 2-oxindoline, indol-2 3h-one, 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro
PubChem CID 321710
ChEBI CHEBI:31697
IUPAC navn 1,3-dihydroindol-2-on
SMIL C1C2=CC=CC=C2NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxindole
Navn note 97%
Smeltepunkt 123°C to 128°C
Kogepunkt 227°C (73.0 mmHg)
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 21, 282
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble inn most organic solvents
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /