Få mere at vide
Oxindole (2-Indolone), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Indolinone |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10) |
| Formel vægt | 133.0528 |