Få mere at vide
Oximino Oxamyl, TRC
Artikelnummer. 18093620
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093620 250 mg
17939739 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO846850250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30558-43-1
Molekylær formel C5 H10 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 162.21
Synonym Formohydroximic acid, (dimethylcarbamoyl)thio-, methyl ester (8CI), (Dimethylcarbamoyl)thioformohydroxamic acid methyl ester, Methyl 2-(dimethylamino)-N-hydroxy-2-oxoethanimidothioate, Methyl N-hydroxy-N',N'-dimethyl-1-thiooxamimidate, Oxamyl oxime, Oximino oxamyl, Oxamyl-oxime
IUPAC navn methyl (1E)-2-(dimethylamino)-N-hydroxy-2-oxoethanimidothioate
SMIL CS\C(=N\O)\C(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxamyl-oxime
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-7(2)5(8)4(6-9)10-3/h9H,1-3H3/b6-4+
Formel vægt 162.0463
Procent renhed >95%