Få mere at vide
Oxilofrine hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17961296
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17961296 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17961296 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1101.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxilofrine hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxilofrine Hydrochloride
CAS 942-51-8
Analyt- eller komponentnavne Oxilofrine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H15 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Oxilofrine Hydrochloride, Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[1-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, (R*,S*)- (9CI), 4-Hydroxyephedrinehydrochloride, Suprifen hydrochloride, p-Hydroxyephedrine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-7(11-2)10(13)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-7,10-13H,1-2H3;1H/t7-,10-;/m0./s1
SMIL Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-[(1R,2S)-1-hydroxy-2-(methylamino)propyl]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 217.69
Mængde 50 mg
Formel vægt 217.087 g/mol