Få mere at vide
Haldenwanger™ Oxid keramisk Alsint konisk fladbund digel
Artikelnummer. 10058480
Kapacitet (metrisk):
270 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10058480
Brand: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*A/6
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ordreinfo
Kapacitetsmetrisk
Tekniske data
Materiale Oxid keramik
Kapacitet (metrisk) 270 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 65mm
Produkttype Alsint smeltedigel
Form Cylinder