Få mere at vide
Velp Scientifica™ OXITEST-oxidationsstabilitetsreaktor
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11743479 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Mængde:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11743479 1 Hver
1 options
Artikelnummer. 11743479 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F30900248
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Giver høj kvalitet, merværdiinformation om oxidativ stabilitet i fødevarer, olier og fedtstoffer. Velp Scientifica™ OXITEST-oxidationsstabilitetsreaktor er en innovativ løsning styret af det kraftfulde OXISoft™.
  • Forudsigelse af den oxidative stabilitet under holdbarhedsundersøgelser
  • Tester produktet med definerede tidsintervaller; bygger en eksperimentel kurve
  • Evaluering af tilstrækkeligheden af opbevaringsbetingelserne
  • Evaluering af den bedste emballageløsning
  • Sammenligning af den oxidative stabilitet af forskellige formler til fødevaretilberedninger
  • Evaluering af den oxidative stabilitet af vegetabilske olier af forskellig botanisk oprindelse
  • Evaluering af effektiviteten af antioxidanter
  • Oplysninger om produktoxidation, når oxidationsflex ikke er synlig
  • Specielt anvendelig til produkter med lavt fedtindhold (4-5 %)
  • Produktoxidation kan opnås ved at kombinere OXITEST med GC
  • Oxidativ stabilitetstest af indgående råvarer og udgående færdige produkter
  • Intuitiv OXISoft™-software – let at lære og bruge
  • Sikkerhedsventil til overtryk
  • Alarmer for beskadiget sonde og temperatur uden for området
  • Valg af sprog til administrationssoftwaren
  • Ingen prøveforberedelse – virker på hele prøven (fedt inkluderet)
  • Dobbeltkamre til duplikat- eller parallelanalyse
  • Administrer op til 4 OXITEST'er med den samme software
  • Uopslidelige titaniumprøveholdere og -kamre
  • Hermetisk, forseglet lukning af kamrene
Tekniske data
Til brug med (applikation) Test af fødevarer og foder, kemikalier, kosmetik, smøremiddel
Mængde 1