Få mere at vide
Oxidationsreagens, Solstice
Artikelnummer. 16865421
Skift visning
4X2,5L GLAS FLASKE
Artikelnummer.
16865421 4X2,5L GLAS FLASKE
1 options
Artikelnummer. 16865421 Leverandør Fluka Leverandørnr. BR6634X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18680.00 DKK
    7741.05 DKK / Pakke med 4
    Spare 10938.95 DKK
    58% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
BioSyn™ , velegnet til brug med DNA/RNA-synteseinstrumenter, 0,02M jod i 78/20/2 THF/pyridin/vand (v/v)
Solstice BioSyn™-reagenser og -opløsningsmidler til DNA/RNA-syntese
  • Solstice BioSyn™-opløsningsmidler og -reagenser behandles og oprenses specifikt efter strenge specifikationer, hvilket sikrer fremragende synteseeffektivitet
  • ideelle til oligonukleotidsyntese uanset anvendelsen
  • Alle opløsningsmidler og reagenser filtreres (0,2 mikron for oxidationsreagenser og 0,1 mikron for alle andre reagenser) for at minimere partikulær kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 109-99-9, 110-86-1, 7732-18-5, 7553-56-2
CAS Max % 78.00%, 20.00%, 2.00%, 0.20%
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt -15 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Flydende, klar
Renhedsgrad noter Oxidationsreagenser
Kogepunkt 66 °C