Få mere at vide
Oxidationsreagens, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16805431 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
Artikelnummer. Mængde
16805431 4 x 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 16805431 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. BR6664X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BioSyn™ , velegnet til brug med DNA/RNA-synteseinstrumenter, 0,02M jod i 70/20/10 THF/pyridin/vand (v/v)
Burdick& Jackson® BioSyn® reagenser& opløsningsmidler til DNA/RNA-syntese
  • Honeywell Burdick& Jackson® BioSyn® Opløsningsmidler og reagenser behandles og renses specifikt til krævende specifikationer, hvilket sikrer enestående synteseeffektivitet
  • ideel til oligonukleotidsyntese uanset anvendelsen
  • Alle opløsningsmidler og reagenser filtreres (0,2 mikron for oxidationsreagenser og 0,1 mikron for alle andre reagenser) for at minimere partikelforurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7553-56-2, 109-99-9, 7732-18-5, 110-86-1
CAS Max % 0.50%, 67.20%, 10.90%, 21.40%
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt -15°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Flydende, klar
Renhedsgrad noter Oxidation reagents
Kogepunkt 66°C