Få mere at vide
Oxidationsreagens 0,05 M jod i 90/10 pyridin/vand (v/v), BioSyn™ , Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16885421
Skift visning
Oxidationsreagens 0,05 M jod i 90/10 pyridin/vand (v/v), 4 x 2500 mL
Artikelnummer.
16885421 Oxidationsreagens 0,05 M jod i 90/10 pyridin/vand (v/v), 4 x 2500 mL
1 options
Artikelnummer. 16885421 Leverandør Burdick & Jackson BioSyn Leverandørnr. BR6644X2.5GL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8025.00 DKK
    7788.20 DKK / Pakke med 4
    Spare 236.80 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ reagensopløsningsmidler til DNA/RNA-syntese
  • Specifikt behandlet og renset til krævende specifikationer, sikrer enestående synteseeffektivitet
  • Ideel til oligonukleotidsyntese uanset anvendelse
  • Alle opløsningsmidler og reagenser filtreres (0,2 mikron for oxidationsreagenser og 0,1 mikron for alle andre reagenser) for at minimere partikelforurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxidation reagent
Smeltepunkt −42,2 °C
CAS 7553-56-2
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 0.013
Mængde 4 x 2.5 L
Emballage GL45 glasflaske
Fysisk form Klar væske
Produktlinje BioSyn
Kogepunkt 115,25 °C (1,013 hPa)
Koge- og smeltepunktstemperaturer er baseret på den fysiske hovedkomponent.