Få mere at vide
Oxiconazole Nitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxiconazole Nitrate |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13Cl4N3O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-26-24-18(9-25-6-5-23-11-25)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11H,9-10H2;(H,2,3,4)/b24-18+; |
| Formel vægt | 489.9769 |