missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxiconazole nitrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498726
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498726 100 mg
16414587 50 mg
16408698 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498726 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1324

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Oxiconazole (Ro 13-8996) nitrate is a broad spectrum anti-fungal agent which can inhibit the growth of Candida, Aspergillus and Trichophyton.

Oxiconazole nitrate is also a highly efficacious activator of CYP3A4 transactivation, which could be antagonized by Rifampicin (HY-B0272) in a competitive manner. Oxiconazole nitrate exhibits inhibitory effect against colorectal cancer (CRC) via peroxiredoxin-2 (PRDX2)-mediated autophagy arrest.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxiconazole nitrate
Fysisk form Solid
CAS 64211-46-7
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H14Cl4N4O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ro 13-8996
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.19 mM)
SMIL [O-][N+](O)=O.ClC1=CC=C(/C(CN2C=CN=C2)=N/OCC3=CC=C(Cl)C=C3Cl)C(Cl)=C1
Molekylvægt (g/mol) 492.14
Formel vægt 492.14
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.