Få mere at vide
Oxibendazol, TRC
Artikelnummer. 30427841
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30427841 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30427841 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO84665025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxibendazole
CAS 20559-55-1
Molekylær formel C12 H15 N3 O3
Mængde 25 mg
Synonym Oxibendazole, Methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Carbamic acid','N-(6-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-','methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid','5-propoxy-','methyl ester (8CI), Carbamic acid','(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-','methyl ester (9CI), 5-Propoxy-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Anthelcide EQ, Loditac, Methyl (5-n-propoxy-2-benzimidazolyl)carbamate, Methyl 5-propoxybenzimidazole-2-carbamate
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMIL CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC navn methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 249.27
Formel vægt 249.1113