Få mere at vide
Oxibendazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17525555 5 g
17515555 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17525555 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468810050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 20559-55-1
Molekylær formel C12H15N3O3
Molekylvægt (g/mol) 249.27
MDL nummer 00133728
InChI nøgle RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methyl-N-(6-propoxy-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)carbamat
SMIL CCCOC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxibendazole
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Tilgængelig
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til beige
Merck Index 13-7005
Opløselighed Uopløselig i vand
Mængde 5 g