Få mere at vide
Oxibendazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318128
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318128 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318128 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15784000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxibendazole
CAS 20559-55-1
Analyt- eller komponentnavne Oxibendazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H15 N3 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Oxibendazole, Methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, SKF-30310
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMIL CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC navn methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 249.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 249,1113 g/mol