Få mere at vide
WTW™ Oxi 3205 e vandtæt måler for opløst ilt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10014213
Skift visning
Batteritype:
Fire AA
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batteritype unitSize
10014213 Fire AA Hver
1 options
Artikelnummer. 10014213 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2BA100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Oxi 3205 er en nem at bruge, robust og vandtæt bærbar måler til måling af opløst ilt
Måling af opløst ilt - virkelig simpelt: De Oxi 3205 er en letanvendelig, robust og vandtæt bærbar måler til måling af opløst ilt, dvs. i overfladevand, i spildevandsrensningsanlæg og i fiskeopdræt. Den er velegnet til galvaniske iltsensorer af CellOx™ og DurOx™ serie; den justerbare saltholdighed kompenserer for saltindholdet ved måling af havvand og tillader korrekte målte værdier. Resultaterne kan vises enten som mætning eller koncentration.
  • Baggrundsbelyst grafisk display
  • Automatisk barometertrykkompensation
  • Vandtæt (IP 67) og robust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Barometrisk trykkorrektion Automatisk fra 500 til 1100 mbar
Til brug med (applikation) Til udfordrende målinger i mark og anlæg, fx vand/spildevandsanalyse, kemisk/farmaceutisk industri mv.
Trykområde 0,0 til 200, 0 til 1250 mbar
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Display Type Baggrundsbelyst grafisk LCD
Certificeringer/compliance CE
IP-vurdering IP-66/67
Dimensioner (L x B x H) 7 x 3,12 x 2,25 tommer.
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 3 år
Strømforsyning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH genopladelige batterier
Trykopløsning 0.1, 1
Sondetype Galvanisk
Område (DO) 0,00 til 90 mg/L
Opløsning (DO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor Manuel indtastning, automatisk korrektion fra 0 til 35 ppt
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +50 °C
Batterilevetid Op til 1000 timer.
Batteritype Fire AA
Længde (metrisk) 18 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Højde (metrisk) 5.5 cm
Nøjagtighed (DO) ±0,5 %