Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxfendazole |
| Emballage | Glasflaske |
| Analysecertifikat | Tilgængelig |
| Fysisk form | Pulver/krystaller |
| Farve | Hvid til lysegul til beige |
| Merck Index | 13-7004 |
| Mængde | 5 g |