Få mere at vide
Oxfendazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17505585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17505585 1 g
17515585 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17505585 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469210010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 53716-50-0
Molekylær formel C15H13N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 315.35
MDL nummer 00801063
InChI nøgle BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn methyl-N-[6-(benzensulfinyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]carbamat
SMIL COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)S(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxfendazole
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Available
Fysisk form Pulver/krystaller
Farve Hvid til lysegul til beige
Merck Index 13-7004
Mængde 1 g