Få mere at vide
Oxfendazol-sulfon 100 μg/ml i acetonitril: Dimethylsulfoxid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311376
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311376 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311376 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15783010DL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenbendazole Sulfone
CAS 54029-20-8
Analyt- eller komponentnavne Fenbendazole Sulfone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H13 N3 O4 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methyl [5-(Phenylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Fenbendazole Sulphone, Oxfendazole Imp. B (EP), Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone, Oxfendazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC navn methyl N-[5-(benzensulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Dimethylsulfoxid
Molekylvægt (g/mol) 331.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 331,0627 g/mol