Få mere at vide
Oxfendazol (Fenbendazol Sulfoxid), LoGiCal
Artikelnummer. 30460754
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460754 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460754 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0518.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxfendazole
CAS 53716-50-0
Analyt- eller komponentnavne Oxfendazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H13 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Løsningstype Fedt
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
IUPAC navn methyl N-[5-(benzensulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 315.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 315,0678 g/mol