missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxethazaine, TRC

Artikelnummer. 30413609
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413609 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 30413609 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO846600500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Kemisk navn eller materiale Oxetacaine
CAS 126-27-2
Molekylær formel C28 H41 N3 O3
Mængde 500 mg
Synonym Acetamide','2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]bis[N-(1,1-dimethyl-2-phenylethyl)-N-methyl-, Acetamide','2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]bis[N-(α,α-dimethylphenethyl)-N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[(2-Hydroxyethyl)imino]bis[N-(α,α-dimethylphenethyl)-N-methylacetamide], 2-Di(N-methyl-N-phenyl-tert-butyl-carbamoylmethyl)aminoethanol, Betalgil, FH 099, Mucoxin, Oxaine, Oxetacaine, Oxethazaine, Storocain, Storocaine, Topicain, Wy 806
InChI formel InChI=1S/C28H41N3O3/c1-27(2,19-23-13-9-7-10-14-23)29(5)25(33)21-31(17-18-32)22-26(34)30(6)28(3,4)20-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,32H,17-22H2,1-6H3
SMIL CN(C(=O)CN(CCO)CC(=O)N(C)C(C)(C)Cc1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2
IUPAC navn 2-[2-hydroxyethyl-[2-[methyl-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)amino]-2-oxoethyl]amino]-N-methyl-N-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 467.64
Formel vægt 467.3148
Product Title
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.