Få mere at vide
Oxetane-3-carboxylsyre, 95 %
Beskrivelse
Oxetan-3-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. . Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxetane-3-carboxylic acid |
| Tæthed | 1.374 |
| Kogepunkt | 244 °C |
| Flammepunkt | 115 °C (239 °F) |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 102.09 |
| Procent renhed | 95% |