Få mere at vide
Oxetacaine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxetacaine |
| CAS | 126-27-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxetacaine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H41 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, 2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]bis[N-(1,1-dimethyl-2-phenylethyl)-N-methyl-, 2-Di(N-methyl-N-phenyl-tert-butyl-carbamoylmethyl)aminoethanol, Betalgil, FH 099, Mucoxin, Oxaine, Oxetacaine, Oxethazaine, Storocain, Storocaine, Topicain, Wy 806, Acetamide, 2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]bis[N-(alpha,alpha-dimethylphenethyl)-N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[(2-Hydroxyethyl)imino]bis[N-(alpha,alpha-dimethylphenethyl)-N-methylacetamide] |
| InChI formel | InChI=1S/C28H41N3O3/c1-27(2,19-23-13-9-7-10-14-23)29(5)25(33)21-31(17-18-32)22-26(34)30(6)28(3,4)20-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,32H,17-22H2,1-6H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN(C(=O)CN(CCO)CC(=O)N(C)C(C)(C)Cc1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2 |
| Vis mere |