Få mere at vide
Oxetacaine, LoGiCal
Artikelnummer. 30463538
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463538 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463538 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1981.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxetacaine
CAS 126-27-2
Analyt- eller komponentnavne Oxetacaine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H41 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, 2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]bis[N-(1,1-dimethyl-2-phenylethyl)-N-methyl-, 2-Di(N-methyl-N-phenyl-tert-butyl-carbamoylmethyl)aminoethanol, Betalgil, FH 099, Mucoxin, Oxaine, Oxetacaine, Oxethazaine, Storocain, Storocaine, Topicain, Wy 806, Acetamide, 2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]bis[N-(alpha,alpha-dimethylphenethyl)-N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[(2-Hydroxyethyl)imino]bis[N-(alpha,alpha-dimethylphenethyl)-N-methylacetamide]
InChI formel InChI=1S/C28H41N3O3/c1-27(2,19-23-13-9-7-10-14-23)29(5)25(33)21-31(17-18-32)22-26(34)30(6)28(3,4)20-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,32H,17-22H2,1-6H3
Løsningstype Neat
SMIL CN(C(=O)CN(CCO)CC(=O)N(C)C(C)(C)Cc1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2
IUPAC navn 2-[2-hydroxyethyl-[2-[methyl-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)amino]-2-oxoethyl]amino]-N-methyl-N-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)acetamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 467.64
Mængde 10 mg
Formel vægt 467.3148 g/mol