Få mere at vide
Oxeladin N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Oxeladin N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxeladin N-Oxide |
| CAS | 1812854-79-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxeladin N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20 H33 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Oxeladin N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33NO4/c1-5-20(6-2,18-12-10-9-11-13-18)19(22)25-17-16-24-15-14-21(23,7-3)8-4/h9-13H,5-8,14-17H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(CC)(C(=O)OCCOCC[N+]([O-])(CC)CC)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | N,N-diethyl-2-[2-(2-ethyl-2-phenylbutanoyl)oxyethoxy]ethanamine oxide |
| Vis mere |