Få mere at vide
Oxeladin N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050043
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30050043 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050043 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0547.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxeladin N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxeladin N-Oxide
CAS 1812854-79-7
Analyt- eller komponentnavne Oxeladin N-Oxide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H33 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxeladin N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C20H33NO4/c1-5-20(6-2,18-12-10-9-11-13-18)19(22)25-17-16-24-15-14-21(23,7-3)8-4/h9-13H,5-8,14-17H2,1-4H3
SMIL CCC(CC)(C(=O)OCCOCC[N+]([O-])(CC)CC)c1ccccc1
IUPAC navn N,N-diethyl-2-[2-(2-ethyl-2-phenylbutanoyl)oxyethoxy]ethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 351.48
Mængde 10 mg
Formel vægt 351.241 g/mol