Få mere at vide
Oxeladin Hydrogen Citrate, Mikromol™
Artikelnummer. 18032710
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18032710 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032710 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0547.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxeladin Hydrogen Citrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxeladin hydrogen citrate
CAS 52432-72-1
Analyt- eller komponentnavne Oxeladin hydrogen citrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H33 N O3 . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Oxeladin Hydrogen Citrate, 2-Ethyl-2-phenylbutyric acid 2-(2-diethylaminoethoxy)ethyl ester citrate, Oxeladin citrate, Oxeladine citrate, Paxeladine, Pectamol, Petcamon, Silopentol, alpha,alpha-Diethylbenzeneacetic acid 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C20H33NO3.C6H8O7/c1-5-20(6-2,18-12-10-9-11-13-18)19(22)24-17-16-23-15-14-21(7-3)8-4;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h9-13H,5-8,14-17H2,1-4H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMIL CCN(CC)CCOCCOC(=O)C(CC)(CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 2-ethyl-2-phenylbutanoate;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 527.6
Mængde 500 mg
Formel vægt 527.273 g/mol