Få mere at vide
Oxeladin Hydrogen Citrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30458353
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458353 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458353 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0547.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxeladin hydrogen citrate
CAS 52432-72-1
Analyt- eller komponentnavne Oxeladin hydrogen citrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H33 N O3 . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxeladin Hydrogen Citrate, 2-Ethyl-2-phenylbutyric acid 2-(2-diethylaminoethoxy)ethyl ester citrate, Oxeladin citrate, Oxeladine citrate, Paxeladine, Pectamol, Petcamon, Silopentol, alpha,alpha-Diethylbenzeneacetic acid 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C20H33NO3.C6H8O7/c1-5-20(6-2,18-12-10-9-11-13-18)19(22)24-17-16-23-15-14-21(7-3)8-4;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h9-13H,5-8,14-17H2,1-4H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Løsningstype Neat
SMIL CCN(CC)CCOCCOC(=O)C(CC)(CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 2-ethyl-2-phenylbutanoate;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 527.6
Mængde 10 mg
Formel vægt 527.273 g/mol