missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxeladin citrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488686
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488686 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1216

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Oxeladin citrate is a cough suppressant, is a highly potent and effective drug used to treat all types of cough of various etiologies.

Oxeladin citrate is a cough suppressant, is a highly potent and effective drug used to treat all types of cough of various etiologies.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxeladin citrate
CAS 52432-72-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H41NO10
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.54 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (94.77 mM)
SMIL O=C(OCCOCCN(CC)CC)C(CC)(CC)C1=CC=CC=C1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 527.6
Formel vægt 527.6
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.