Få mere at vide
Oxcarbazepin, TRC
Artikelnummer. 17950385
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17950385 10 mg
17921745 100 mg
17983345 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17950385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO86925010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28721-07-5
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Synonym Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
IUPAC navn 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxcarbazepine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
Formel vægt 252.0899
Procent renhed >95%