Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Oxcarbazepine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18014642
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18014642 10 mg
18075712 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18014642 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3864/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anticonvulsant; inhibits Na+ channel activity
Anticonvulsant; protects mice and rats against generalized tonic-clonic seizures induced by electroshock. Thought to act via inhibition of sodium channel activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28721-07-5
Molekylær formel C15H12N2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxcarbazepine
Mængde 10 mg
Formel vægt 252.27
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 252.273