Få mere at vide
Oxcarbazepin, Mikromol™
Artikelnummer. 17993096
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17993096 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17993096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0076.17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxcarbazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Analyt- eller komponentnavne Oxcarbazepine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
IUPAC navn 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 252,0899 g/mol