Learn More
Oxcarbazepine, MedChemExpress
Description
Oxcarbazepine is a sodium channel blocker. Oxcarbazepine significantly inhibits glioblastoma cell growth and induces apoptosis or G2/M arrest in glioblastoma cell lines. Anti-cancer and anticonvulsant effects.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Oxcarbazepine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 28721-07-5 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H12N2O2 |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | GP 47680 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (198.20 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?