Få mere at vide
Oxcarbazepin, Lipomed
Artikelnummer. 30460236
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460236 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460236 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMOXC175110
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Oxcarbazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Analyt- eller komponentnavne Oxcarbazepine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Synonym Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
IUPAC navn 5-oxo-6 H-benzo[b][1 ]benzazepin-11-carboxamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 252,0899 g/mol