Få mere at vide
Oxcarbazepine EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivelse
Oxcarbazepine EP Impurity F, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride |
| CAS | 28721-08-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 10-Methoxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H12 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClNO2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)Cl)c3ccccc13 |
| Vis mere |