Få mere at vide
Oxcarbazepin EP urenhed C (oxcarbazepin-relateret USP forbindelse E), Mikromol™
Artikelnummer. 30459943
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459943 4 x 25 mg
30052321 25 mg
30050641 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459943 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0076.1400254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxcarbazepin EP urenhed C (oxcarbazepin-relateret USP forbindelse E), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
CAS 21737-58-6
Analyt- eller komponentnavne 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 10-Ketoiminodibenzyl (10-Oxo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine), Oxcarbazepine Imp. C (EP), Oxcarbazepine USP Related Compound E, Oxcarbazepine USP RC E, 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one, Oxcarbazepine Related Compound E, Oxcarbazepine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Løsningstype Fedt
SMIL O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
IUPAC navn 6,11-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-one
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 209,0841 g/mol