Få mere at vide
Oxcarbazepin-D4 (Major), TRC
Artikelnummer. 30410126
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30410126 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30410126 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8692522.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxcarbazepine-D4
CAS 1020719-71-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 2H4 H8 N2 O2
Mængde 2.5 mg
Synonym Oxcarbazepine D4
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(=O)Cc2c1[2H]
IUPAC navn 1,2,3,4-tetradeuterio-6-oxo-5H-benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 256.29
Formel vægt 256.115
Procent renhed >95