missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 162285-30-5 |
| Molekylær formel | C4H7NO3.HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Oxazolidinecarboxylic acid','hydrochloride (1:1) (ACI), oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO3.ClH/c6-4(7)3-1-8-2-5-3;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7);1H |
| SMIL | Cl.O=C(O)C1NCOC1 |
| IUPAC navn | oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.56 |
| Formel vægt | 153.02 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?