missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30414861
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414861 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO99105050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4S)-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
CAS 162285-30-5
Molekylær formel C4H7NO3.HCl
Mængde 50 mg
Synonym 4-Oxazolidinecarboxylic acid','hydrochloride (1:1) (ACI), oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H7NO3.ClH/c6-4(7)3-1-8-2-5-3;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7);1H
SMIL Cl.O=C(O)C1NCOC1
IUPAC navn oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 153.56
Formel vægt 153.02
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.