Få mere at vide
Oxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxazole |
| CAS | 288-42-6 |
| Molekylær formel | C3 H3 N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO/c1-2-5-3-4-1/h1-3H |
| SMIL | o1ccnc1 |
| IUPAC navn | 1,3-oxazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 69.06 |
| Formel vægt | 69.0215 |