Få mere at vide
Oxazol, 98+%
Artikelnummer. 11394955
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394955 5 g 5g
11384955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18341.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 288-42-6 | C3H3NO | 69,063 g/mol
Oxazol og dets derivater er aktivt involveret som byggesten til biokemikalier og lægemidler som flopristin og darglitazon. Det er også involveret i industrielle applikationer såsom farvestoffer, fluorescerende blegemidler, tekstilhjælpestoffer og plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oxazol og dets derivater er aktivt involveret som byggesten til biokemikalier og lægemidler som flopristin og darglitazon. Det er også involveret i industrielle applikationer såsom farvestoffer, fluorescerende blegemidler, tekstilhjælpestoffer og plast.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-42-6
Molekylær formel C3H3NO
Molekylvægt (g/mol) 69.063
MDL nummer MFCD00009751
InChI nøgle ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazole, unii-fjz20i1lps, fjz20i1lps, oxazol, 1,3-oxazol, pubchem8626, oxazole 1g
PubChem CID 9255
ChEBI CHEBI:35597
IUPAC navn 1,3-oxazol
SMIL C1=COC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxazole
Smeltepunkt -86 °C
Tæthed 1.05
Kogepunkt 69 °C til 70 °C
Flammepunkt 19 °C (66 °F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Beilstein 103851
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol og æter. Let blandet med vand.
Formel vægt 69.07
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxazole