Få mere at vide
Oxazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384955
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384955 1 g 1g
11394955 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18341.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 288-42-6 | C3H3NO | 69.063 g/mol
Oxazol og dets derivater er aktivt involveret som byggesten til biokemikalier og lægemidler som flopristin og darglitazon. Det er også involveret i industrielle applikationer såsom farvestoffer, fluorescerende blegemidler, tekstilhjælpestoffer og plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oxazol og dets derivater er aktivt involveret som byggesten til biokemikalier og lægemidler som flopristin og darglitazon. Det er også involveret i industrielle applikationer såsom farvestoffer, fluorescerende blegemidler, tekstilhjælpestoffer og plast.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-42-6
Molekylær formel C3H3NO
Molekylvægt (g/mol) 69.063
MDL nummer MFCD00009751
InChI nøgle ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazole, unii-fjz20i1lps, fjz20i1lps, oxazol, 1,3-oxazol, pubchem8626, oxazole 1g
PubChem CID 9255
ChEBI CHEBI:35597
IUPAC navn 1,3-oxazol
SMIL C1=COC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxazole
Smeltepunkt -86°C
Tæthed 1.05
Kogepunkt 69°C to 70°C
Flammepunkt 19°C (66°F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 1 g
FN nummer UN2924
Beilstein 103851
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formel vægt 69.07
Procent renhed ≥98%