Få mere at vide
Oxazole, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30961962
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30961962 10 g 10g
30952795 25 g 25g
30951740 5 g 5g
30951332 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30961962 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14645510g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxazole
CAS 288-42-6
Molekylær formel C3H3NO
MDL nummer MFCD00009751
Mængde 10 g
SMIL O1C=NC=C1
Molekylvægt (g/mol) 69.06
Procent renhed 98%