missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxazole-5-carboxylic Acid Hydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxazole-5-carboxylic Acid Hydrazide |
| CAS | 885274-30-6 |
| Molekylær formel | C4H5N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-7-4(8)3-1-6-2-9-3/h1-2H,5H2,(H,7,8) |
| SMIL | NNC(=O)c1ocnc1 |
| IUPAC navn | 1,3-oxazole-5-carbohydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.1 |
| Formel vægt | 127.0382 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?