Få mere at vide
Oxazole-5-carboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 15423887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423887 5 g 5g
15413887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30179.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 118994-90-4 | C4H3NO3 | 113,072 g/mol
Decarboxylativ krydskobling af thiazol og oxazol-5-carboxylsyrer med arylhalogenider er rapporteret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Decarboxylativ krydskobling af thiazol og oxazol-5
-carboxylsyrer med arylhalogenider er rapporteret.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118994-90-4
Molekylær formel C4H3NO3
Molekylvægt (g/mol) 113.072
MDL nummer MFCD04114931
InChI nøgle QCGMEWVZBGQOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-1,3-oxazole, oxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyoxazole, acmc-209a0v, ksc173g8b, 1,3-oxazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 16340557
IUPAC navn 1,3-oxazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=C(OC=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽245 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 113.07
Procent renhed ≥98%