Få mere at vide
Oxazole-4-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 10471420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10471420 1 g 1g
10097809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430110010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 23012-13-7 | C4H3NR.3 | 113,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23012-13-7
Molekylær formel C4H3NO3
Molekylvægt (g/mol) 113.07
MDL nummer MFCD06797151
InChI nøgle JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,3-oxazole, oxazole-4-carboxylic, 4-oxazolecarboxlic acid, pubchem11025, 4-carboxyoxazole, 4-oxazolecarboxylic acid ep
PubChem CID 14281430
IUPAC navn 1,3-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=C(N=CO1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 141,0 °C til 144,0 °C
Farve Brun til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 113.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxazole-4-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.