Få mere at vide
MedChemExpress Oxazine 1 perchlorate
Artikelnummer. 16406367
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16406367 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16406367 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MedChemExpress Oxazine 1 perchlorate is a symmetric cationic dye (λex=653 nm, λem=666 nm).
Tekniske data
CAS 24796-94-9
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (117.96 mM∣Need ultrasonic)
Indhold og opbevaring -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Mængde 5 mg
Molekylvægt (g/mol) 423.89 g/mol
Produkttype Dye Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 95.0%