Få mere at vide
Oxatomide N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050011
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050011 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050011 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1115.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxatomide N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxatomide N-Oxide
CAS 2726534-33-2
Analyt- eller komponentnavne Oxatomide N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H30 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxatomide N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C27H30N4O2/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)30(27)16-9-19-31(33)20-17-29(18-21-31)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32)
SMIL [O-][N+]1(CCCN2C(=O)Nc3ccccc23)CCN(CC1)C(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC navn 3-[3-(4-benzhydryl-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl)propyl]-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 442.55
Mængde 25 mg
Formel vægt 442.2369 g/mol