Få mere at vide
Oxatomide, Mikromol™
Artikelnummer. 17982496
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17982496 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17982496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1115.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxatomide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxatomide
CAS 60607-34-3
Analyt- eller komponentnavne Oxatomide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H30 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[3-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,3-dihydro-, Celtect, Cobiona, Dasten, KW 4354, NSC 309710, Oxatomide, R 35443, Tinset
InChI formel InChI=1S/C27H30N4O/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)31(27)17-9-16-29-18-20-30(21-19-29)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32)
SMIL O=C1Nc2ccccc2N1CCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC navn 3-[3-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)propyl]-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 426.55
Mængde 250 mg
Formel vægt 426.242 g/mol