Få mere at vide
Oxatomide, Mikromol™
Beskrivelse
Oxatomide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxatomide |
| CAS | 60607-34-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxatomide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H30 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[3-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,3-dihydro-, Celtect, Cobiona, Dasten, KW 4354, NSC 309710, Oxatomide, R 35443, Tinset |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30N4O/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)31(27)17-9-16-29-18-20-30(21-19-29)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32) |
| SMIL | O=C1Nc2ccccc2N1CCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | 3-[3-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)propyl]-1H-benzimidazol-2-one |
| Vis mere |