Få mere at vide
Oxaprozin, TRC
Artikelnummer. 30138561
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138561 1 g
30137487 50 mg
17914075 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8454001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21256-18-8
Molekylær formel C18 H15 N O3
Molekylvægt (g/mol) 293.32
Synonym 4,5-diphenyl-2-Oxazolepropanoic acid, 2-Oxazolepropionic acid, 4,5-diphenyl- (8CI), 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic acid, Actirin, Alvo, Daypro, Durapro, Duraprost, NSC 310839, Oxapro, Oxaprozin, Wy 21743, β-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid
IUPAC navn 3-(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl) propansyre
SMIL OC(=O)CCc1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxaprozin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
Formel vægt 293.1052