Få mere at vide
Oxaprozin, Mikromol™
Artikelnummer. 17964336
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17964336 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17964336 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3654.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxaprozin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxaprozin
CAS 21256-18-8
Analyt- eller komponentnavne Oxaprozin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H15 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4,5-diphenyl-2-Oxazolepropanoic acid, 2-Oxazolepropionic acid, 4,5-diphenyl- (8CI), 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic acid, Actirin, Alvo, Daypro, Durapro, Duraprost, NSC 310839, Oxapro, Oxaprozin, Wy 21743, beta-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
SMIL OC(=O)CCc1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3
IUPAC navn 3-(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl) propansyre
Molekylvægt (g/mol) 293.32
Mængde 250 mg
Formel vægt 293,1052 g/mol