Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oxaprozin
Artikelnummer. 16554244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16554244 25 g 25g
16544244 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554244 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463530250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 21256-18-8 | C18H15NO3 | 293.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21256-18-8
Molekylær formel C18H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 293.32
MDL nummer MFCD00215977
InChI nøgle OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 3-(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansyre
SMIL OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Oxaprozin
Smeltepunkt 161,0 °C til 165,0 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkoholer, meget tungtopløselig i ether
Formel vægt 293.32
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxaprozin
Gefahrenkategorie
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxaprozin
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.